Imprimer
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR945918-1G OR945918-250MG
APOSOR945918-1GEA 841 EUR
APOSOR945918-1G APOSOR945918-250MG
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00223741
Numéro CAS: 74840-47-4