Imprimer
tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR945903-1G OR945903-250MG
APOSOR945903-1GEA 435 EUR
APOSOR945903-1G APOSOR945903-250MG
tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate 95%
tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate
Formule: C₇H₁₄O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19632339
Numéro CAS: 70018-13-2