Imprimer
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR945866-1G OR945866-250MG
APOSOR945866-1GEA 190 EUR
APOSOR945866-1G APOSOR945866-250MG
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridine 99%
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridine
Formule: C₆H₃ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22199690
Numéro CAS: 1313726-12-3