Imprimer
N,N,2-Trimethylquinolin-6-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR945425-1G OR945425-250MG
APOSOR945425-1GEA 0 EUR
APOSOR945425-1G APOSOR945425-250MG
N,N,2-Trimethylquinolin-6-amine 95%
N,N,2-Trimethylquinolin-6-amine
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00089173
Numéro CAS: 92-99-9