Imprimer
2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
OR945273-1G OR945273-250MG OR945273-500MG
APOSOR945273-1GEA 980 EUR
APOSOR945273-1G APOSOR945273-250MG APOSOR945273-500MG
2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride 97%
2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294690
Numéro CAS: 144053-99-6