Imprimer
2-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR945240-1G OR945240-250MG
APOSOR945240-1GEA 877 EUR
APOSOR945240-1G APOSOR945240-250MG
2-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid 95%
2-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 189.211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11844460
Numéro CAS: 131488-64-7