Imprimer
2-Methyl-2-morpholinopropanenitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR945205-1G OR945205-250MG
APOSOR945205-1GEA 770 EUR
APOSOR945205-1G APOSOR945205-250MG
2-Methyl-2-morpholinopropanenitrile 95%
2-Methyl-2-morpholinopropanenitrile
Formule: C₈H₁₄N₂O
Numéro MDL: MFCD04639674
Numéro CAS: 35666-81-0