Imprimer
(2,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR945146-1G OR945146-5G
APOSOR945146-1GEA 30.1 EUR
APOSOR945146-1G APOSOR945146-5G
(2,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
(2,4-Dimethoxybenzyl)methylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04633426
Numéro CAS: 102503-23-1