Imprimer
6-Bromo-2-(methylsulphonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR945026-1G OR945026-250MG
APOSOR945026-1GEA 267 EUR
APOSOR945026-1G APOSOR945026-250MG
6-Bromo-2-(methylsulphonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
6-Bromo-2-(methylsulphonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₁₀H₁₂BrNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109847
Numéro CAS: 1046816-12-9