Imprimer
4,5-Dihydro-2-(methylthio)-1H-imidazole-1-carboxylic acid methyl ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR944682-1G OR944682-250MG
APOSOR944682-1GEA 154 EUR
APOSOR944682-1G APOSOR944682-250MG
4,5-Dihydro-2-(methylthio)-1H-imidazole-1-carboxylic acid methyl ester 95%
4,5-Dihydro-2-(methylthio)-1H-imidazole-1-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₆H₁₀N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25965248
Numéro CAS: 60546-77-2