4,6-Dimethylpicolinic acid hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₉NO₂·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD23378465 Numéro CAS: 1391733-66-6 |