Imprimer
6-Bromo-1-methoxyisoquinoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR944104-1G OR944104-250MG
APOSOR944104-1GEA 1140 EUR
APOSOR944104-1G APOSOR944104-250MG
6-Bromo-1-methoxyisoquinoline 95%
6-Bromo-1-methoxyisoquinoline
Formule: C₁₀H₈BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16877645
Numéro CAS: 891785-23-2