Imprimer
3-Ethynylpyridin-2-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR944028-1G OR944028-250MG
APOSOR944028-1GEA 440 EUR
APOSOR944028-1G APOSOR944028-250MG
3-Ethynylpyridin-2-amine 95%
3-Ethynylpyridin-2-amine
Formule: C₇H₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13175219
Numéro CAS: 67346-74-1