Imprimer
4-Methoxy-4-methyl-piperidine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Methoxy-4-methylpiperidine hydrochloride
OR944010-1G OR944010-250MG OR944010-500MG
APOSOR944010-1GEA 719 EUR
APOSOR944010-1G APOSOR944010-250MG APOSOR944010-500MG
4-Methoxy-4-methyl-piperidine hydrochloride 97%
4-Methoxy-4-methyl-piperidine hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12755739
Numéro CAS: 3970-73-8