Imprimer
[(5-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR943819-1G OR943819-250MG
APOSOR943819-1GEA 647 EUR
APOSOR943819-1G APOSOR943819-250MG
[(5-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride 95%
[(5-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride
Formule: C₆H₁₁N₃O·ClH
Poids moléculaire: 177.632 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864314
Numéro CAS: 1255717-36-2