Imprimer
N,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR943597-1G OR943597-250MG
APOSOR943597-1GEA 806 EUR
APOSOR943597-1G APOSOR943597-250MG
N,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine 95%
N,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formule: C₄H₇N₃S
Poids moléculaire: 129.183 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00986507
Numéro CAS: 38917-35-0