Imprimer
N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR943596-1G OR943596-250MG OR943596-5G
APOSOR943596-1GEA 197 EUR
APOSOR943596-1G APOSOR943596-250MG APOSOR943596-5G
N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine 95%
N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine
Formule: C₁₁H₁₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00972061
Numéro CAS: 42882-36-0