Imprimer
5-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR943542-1G OR943542-250MG
APOSOR943542-1GEA 754 EUR
APOSOR943542-1G APOSOR943542-250MG
5-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol 95%
5-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Formule: C₇H₇N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00104730
Numéro CAS: 16082-26-1