Imprimer
(1S)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR943498-1G OR943498-250MG
APOSOR943498-1GEA 828 EUR
APOSOR943498-1G APOSOR943498-250MG
(1S)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
(1S)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659477
Numéro CAS: 297730-25-7