Imprimer
(5-Chloro-2-methylphenyl)methanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR943490-1G OR943490-250MG
APOSOR943490-1GEA 84.1 EUR
APOSOR943490-1G APOSOR943490-250MG
(5-Chloro-2-methylphenyl)methanol 95%
(5-Chloro-2-methylphenyl)methanol
Formule: C₈H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111046
Numéro CAS: 58966-29-3