Imprimer
2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR943470-1G OR943470-250MG
APOSOR943470-1GEA 734 EUR
APOSOR943470-1G APOSOR943470-250MG
2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanamine 95%
2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanamine
Formule: C₇H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009753
Numéro CAS: 83732-75-6