Imprimer
1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR943370-1G OR943370-250MG
APOSOR943370-1GEA 754 EUR
APOSOR943370-1G APOSOR943370-250MG
1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine 95%
1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine
Formule: C₁₁H₁₅NO
Poids moléculaire: 177.243 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07403242
Numéro CAS: 879063-08-8