Imprimer
Allyl-prop-2-ynyl-amine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR943284-1G OR943284-5G
APOSOR943284-1GEA 270 EUR
APOSOR943284-1G APOSOR943284-5G
Allyl-prop-2-ynyl-amine hydrochloride 95%
Allyl-prop-2-ynyl-amine hydrochloride
Formule: C₆H₉N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03596896
Numéro CAS: 1158414-22-2