Imprimer
2-Oxopropyl benzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR943264-1G OR943264-5G
APOSOR943264-1GEA 82.8 EUR
APOSOR943264-1G APOSOR943264-5G
2-Oxopropyl benzoate 95%
2-Oxopropyl benzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01660185
Numéro CAS: 6656-60-6