Imprimer
3-(Propan-2-yloxy)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR943093-1G OR943093-250MG
APOSOR943093-1GEA 435 EUR
APOSOR943093-1G APOSOR943093-250MG
3-(Propan-2-yloxy)benzonitrile 95%
3-(Propan-2-yloxy)benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09933572
Numéro CAS: 363185-45-9