Imprimer
tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR943040-1G OR943040-500MG
APOSOR943040-1GEA 1340 EUR
APOSOR943040-1G APOSOR943040-500MG
tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22566236
Numéro CAS: 1363380-84-0