Imprimer
6-Bromo-3-pyridazinol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR943012-10G OR943012-1G OR943012-5G
APOSOR943012-10GEA 342 EUR
APOSOR943012-10G APOSOR943012-1G APOSOR943012-5G
6-Bromo-3-pyridazinol 98%
6-Bromo-3-pyridazinol
Formule: C₄H₃BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11223475
Numéro CAS: 51355-94-3