Imprimer
3-Chloro-2-methylbenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR942967-1G OR942967-5G
APOSOR942967-1GEA 88.6 EUR
APOSOR942967-1G APOSOR942967-5G
3-Chloro-2-methylbenzaldehyde 95%
3-Chloro-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11047716
Numéro CAS: 874-27-1