Imprimer
Methyl 3-chloro-2,2-dimethylbut-3-enoate ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR942701-100MG OR942701-1G OR942701-250MG
APOSOR942701-100MGEA 388 EUR
APOSOR942701-100MG APOSOR942701-1G APOSOR942701-250MG
Methyl 3-chloro-2,2-dimethylbut-3-enoate ≥98%
Methyl 3-chloro-2,2-dimethylbut-3-enoate
Formule: C₇H₁₁ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093339
Numéro CAS: 56663-74-2