Imprimer
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR942586-1G OR942586-250MG
APOSOR942586-1GEA 487 EUR
APOSOR942586-1G APOSOR942586-250MG
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile 95%
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile
Formule: C₈H₇ClN₂
Poids moléculaire: 166.608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16663224
Numéro CAS: 20925-55-7