Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₀O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00184668 Numéro CAS: 3187-58-4 |