Imprimer
N,N,4-Trimethylpyridin-2-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR942385-1G OR942385-250MG
APOSOR942385-1GEA 574 EUR
APOSOR942385-1G APOSOR942385-250MG
N,N,4-Trimethylpyridin-2-amine 95%
N,N,4-Trimethylpyridin-2-amine
Formule: C₈H₁₂N₂
Poids moléculaire: 136.194 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015432
Numéro CAS: 20173-72-2