Imprimer
2,6-Dichloronicotinamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR942378-1G OR942378-5G
APOSOR942378-1GEA 0 EUR
APOSOR942378-1G APOSOR942378-5G
2,6-Dichloronicotinamide 95%
2,6-Dichloronicotinamide
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03230010
Numéro CAS: 62068-78-4