Imprimer
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR942363-1G OR942363-250MG
APOSOR942363-1GEA 69.6 EUR
APOSOR942363-1G APOSOR942363-250MG
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile 95%
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₁₁H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16999197
Numéro CAS: 340131-70-6