Imprimer
2-Amino-5-chloro-4-cyanopyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Amino-5-chloroisonicotinonitrile
OR942360-1G OR942360-250MG
APOSOR942360-1GEA 183 EUR
APOSOR942360-1G APOSOR942360-250MG
2-Amino-5-chloro-4-cyanopyridine 95%
2-Amino-5-chloro-4-cyanopyridine
Formule: C₆H₄ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26792763
Numéro CAS: 1393106-21-2