Imprimer
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N,4-Dimethylpyridin-2-amine
OR942290-1G OR942290-250MG
APOSOR942290-1GEA 597 EUR
APOSOR942290-1G APOSOR942290-250MG
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine
Formule: C₇H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00956049
Numéro CAS: 45699-12-5