2-Chloro-3-methylaminopyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₇ClN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01646148 Numéro CAS: 40932-43-2 |