5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₉N₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00159750 Numéro CAS: 31803-00-6 |