Imprimer
Indan-1,2-dione-2-oxime 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR941928-10G OR941928-1G OR941928-5G
APOSOR941928-10GEA 451 EUR
APOSOR941928-10G APOSOR941928-1G APOSOR941928-5G
Indan-1,2-dione-2-oxime 95%
Indan-1,2-dione-2-oxime
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463407
Numéro CAS: 15028-10-1