Imprimer
6-Aminohexanal, N-BOC protected 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl N-(6-oxohexyl)carbamate
OR941901-250MG OR941901-1G
APOSOR941901-250MGEA 582 EUR
APOSOR941901-250MG APOSOR941901-1G
6-Aminohexanal, N-BOC protected 95%
6-Aminohexanal, N-BOC protected
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12031715
Numéro CAS: 80860-42-0