Imprimer
trans-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR941827-1G OR941827-250MG OR941827-500MG
APOSOR941827-1GEA 1150 EUR
APOSOR941827-1G APOSOR941827-250MG APOSOR941827-500MG
trans-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
trans-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
Formule: C₉H₁₆INO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22415232
Numéro CAS: 1389264-19-0