Imprimer
6-Bromo-2-methylpyridin-3-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Bromo-3-hydoxy-2-methylpyridine
OR941712-1G OR941712-250MG
APOSOR941712-1GEA 159 EUR
APOSOR941712-1G APOSOR941712-250MG
6-Bromo-2-methylpyridin-3-ol 97%
6-Bromo-2-methylpyridin-3-ol
Formule: C₆H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044277
Numéro CAS: 118399-86-3