Imprimer
5,6-Dichloropyridin-2-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR941618-1G OR941618-250MG
APOSOR941618-1GEA 82.8 EUR
APOSOR941618-1G APOSOR941618-250MG
5,6-Dichloropyridin-2-amine 95%
5,6-Dichloropyridin-2-amine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17012012
Numéro CAS: 1192814-45-1