Imprimer
Methyl 2-bromoacrylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR941547-1G OR941547-5G
APOSOR941547-1GEA 24.4 EUR
APOSOR941547-1G APOSOR941547-5G
Methyl 2-bromoacrylate 98%
Methyl 2-bromoacrylate
Formule: C₄H₅BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276754
Numéro CAS: 4519-46-4