Imprimer
3'-Ethoxy-4'-methoxyacetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR941430-1G OR941430-250MG
APOSOR941430-1GEA 58 EUR
APOSOR941430-1G APOSOR941430-250MG
3'-Ethoxy-4'-methoxyacetophenone 95%
3'-Ethoxy-4'-methoxyacetophenone
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375406
Numéro CAS: 31526-71-3