Imprimer
5-Hydroxyisoindoline-1,3-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR941420-1G OR941420-250MG
APOSOR941420-1GEA 69.6 EUR
APOSOR941420-1G APOSOR941420-250MG
5-Hydroxyisoindoline-1,3-dione 95%
5-Hydroxyisoindoline-1,3-dione
Formule: C₈H₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11101027
Numéro CAS: 50727-06-5