Imprimer
2-(Methoxymethoxy)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR941401-1G OR941401-250MG
APOSOR941401-1GEA 487 EUR
APOSOR941401-1G APOSOR941401-250MG
2-(Methoxymethoxy)benzonitrile 95%
2-(Methoxymethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₉NO₂
Poids moléculaire: 163.173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18826226
Numéro CAS: 494209-23-3