1,6-Naphthyridin-4-amine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇N₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01646213 Numéro CAS: 28593-08-0 |