2,6-Dimethyl-3-nitroaniline 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₀N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00156348 Numéro CAS: 67083-28-7 |