Imprimer
1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR941089-1G OR941089-250MG
APOSOR941089-1GEA 632 EUR
APOSOR941089-1G APOSOR941089-250MG
1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride 95%
1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀N₂·ClH
Poids moléculaire: 182.65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143632
Numéro CAS: 42456-82-6